Anidrido acético 97+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
36292.AP
36292.K3
36292.AE
36292.APEA
87
EUR
36292.AP
36292.K3
36292.AE
Anidrido acético 97+% ACS
Anidrido acético
Purity: 97+%
CAS No.: 108-24-7
Molecular Formula: C4H6O3
Formula Weight: 102.09
Flash Point: 49°(120°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.082
Refractive Index: 1.3900
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -73°
Boiling Point: 138-140°
Beilstein Reference: 385737
Merck Reference: 14,56
UN No.: 1715
MDL No.: MFCD00008705
Fórmula:
(CH₃CO)₂O Ponto de ebulição: 138…140 °C Ponto de Fusão: –73 °C Densidade: 1,082 Ponto de Inflamação: 49 °C (120 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008705 Número CAS: 108-24-7 EINECS: 203-564-8 UN: 1715 ADR: 8,II ALCANCE: 01-2119486470-36 Merck Index: 14,56 |