Print…
Butyric anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W527211-1KG W527211-25KG W527211-SAMPLE
SIALW527211-1KGEA 134 EUR
SIALW527211-1KG SIALW527211-25KG SIALW527211-SAMPLE
Butyric anhydride, Sigma-Aldrich®
Butyric anhydride
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Peso Molecular: 158.2 g/mol
Ponto de ebulição: 198
Ponto de Fusão: –73 °C
Densidade: 0.963 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 83
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009389
Número CAS: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01594