Print…
Butyric anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B103551-1L B103551-500ML
SIALB103551-1LEA 94 EUR
SIALB103551-1L SIALB103551-500ML
Butyric anhydride, Sigma-Aldrich®
Butyric anhydride
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 198 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –73 °C
Densidade: 0,963 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009389
Número CAS: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01594