Print…
Butyric anhydride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00503.0100 8.00503.1000
8.00503.0100EA 33.3 EUR
8.00503.0100 8.00503.1000
Butyric anhydride para síntese, Sigma-Aldrich®
Butyric anhydride
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Peso Molecular: 158.2 g/mol
Ponto de ebulição: 198
Ponto de Fusão: –73 °C
Densidade: 0.963 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 83
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009389
Número CAS: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01594
Encomendar
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -75 °C
Molar Mass 158.19 g/mol
Boiling Point 195 - 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.413 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 7.6 %(V)
Density 0.963 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C