Butyric anhydride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 106-31-0
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Rancid
Melting Point: -75°
Boiling Point: 198-199°
Beilstein Reference: 1099474
Merck Reference: 14,1594
UN No.: 2739
MDL No.: MFCD00009389
Fórmula:
C₈H₁₄O₃ Ponto de ebulição: 198…199 °C Ponto de Fusão: –75 °C Densidade: 0,968 Ponto de Inflamação: 88 °C (190 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009389 Número CAS: 106-31-0 EINECS: 203-383-4 UN: 2739 ADR: 8,III Merck Index: 14,1594 |