Print…
Glutaric anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
G3806-100G G3806-500G G3806-5G
SIALG3806-100GEA 90.8 EUR
SIALG3806-100G SIALG3806-500G SIALG3806-5G
Glutaric anhydride, Sigma-Aldrich®
Glutaric anhydride
Fórmula: C₅H₆O₃
Ponto de ebulição: 287 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 52…55 °C
Densidade: 1,411 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006679
Número CAS: 108-55-4
EINECS: 203-593-6