Glutaric anhydride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 108-55-4
Molecular Formula: C5H6O3
Formula Weight: 114.10
Flash Point: 178°(352°F)
Physical Form: Crystals
Density: 1.411
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 52-57°
Boiling Point: 291°
Beilstein Reference: 110051
MDL No.: MFCD00006679
Fórmula:
C₅H₆O₃ Ponto de ebulição: 291 °C Ponto de Fusão: 52…57 °C Densidade: 1,411 Ponto de Inflamação: 178 °C (352 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006679 Número CAS: 108-55-4 EINECS: 203-593-6 |