Print…
Glutaric anhydride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
119970050 119971000 119975000 119970025
ACRO119970050EA 22.5 EUR
ACRO119970050 ACRO119971000 ACRO119975000 ACRO119970025
Glutaric anhydride 95%
Glutaric anhydride
Fórmula: C₅H₆O₃
Ponto de ebulição: 290 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 46…57 °C
Densidade: 1,411 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006679
Número CAS: 108-55-4
EINECS: 203-593-6
Encomendar
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure