Print…
Eter bis(2-metoxietilico) estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxyethyl ether, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Diethylene glycol dimethyl ether, Dimethyldigol, Diglyme
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02934.0250 8.02934.1000 8.02934.2500
8.02934.0250EA 43.9 EUR
8.02934.0250 8.02934.1000 8.02934.2500
Eter bis(2-metoxietilico) estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Eter bis(2-metoxietilico)
Fórmula: C₆H₁₄O₃
Peso Molecular: 134.18 g/mol
Ponto de ebulição: 162
Ponto de Fusão: –64 °C
Densidade: 0.944 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 53
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008503
Número CAS: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
UN: 3271
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03187
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -64 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 155 - 165 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.4097 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 17.4 %(V)
Density 0.944 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 190 °C
Evaporation number 90
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid