Print…
Eter bis(2-metoxietilico) 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxyethyl ether, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Diethylene glycol dimethyl ether, Dimethyldigol, Diglyme
125850010 125850025 125852500 125850100
ACRO125850010EA 124 EUR
ACRO125850010 ACRO125850025 ACRO125852500 ACRO125850100
Eter bis(2-metoxietilico) 99%, extra puro
Eter bis(2-metoxietilico)
Fórmula: C₆H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 162 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –64 °C
Densidade: 0,937 g/cm³
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008503
Número CAS: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03187
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.025 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.015 %
Peroxides ≤0.005 %