Bis(2-ethoxyethyl)ether ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 112-36-7
Molecular Formula: C8H18O3
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Weak
Melting Point: -44°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 1699259
Merck Reference: 14,3118
MDL No.: MFCD00009254
Fórmula:
C₈H₁₈O₃ Ponto de ebulição: 188…190 °C Ponto de Fusão: –44 °C Densidade: 0,909 Ponto de Inflamação: 71 °C (160 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009254 Número CAS: 112-36-7 EINECS: 203-963-7 Merck Index: 14,3118 |