Print…
Bis(2-butoxyethyl)ether para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02933.0250 8.02933.1000
8.02933.0250EA 51.4 EUR
8.02933.0250 8.02933.1000
Bis(2-butoxyethyl)ether para síntese, Sigma-Aldrich®
Bis(2-butoxyethyl)ether
Fórmula: C₁₂H₂₆O₃
Ponto de ebulição: 256 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009459
Número CAS: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
Encomendar
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -60 °C
Molar Mass 218.33 g/mol
Boiling Point 254 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 118 °C
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C