Bis(2-butoxyethyl)ether ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
42150.AE
42150.AP
42150.AEEA
63.3
EUR
42150.AE
42150.AP
Bis(2-butoxyethyl)ether ≥99%
Bis(2-butoxyethyl)ether
Purity: 99+%
CAS No.: 112-73-2
Molecular Formula: [CH3(CH2)3OCH2CH2]2O
Formula Weight: 218.74
Flash Point: 117°(243°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.885
Refractive Index: 1.4235
Appearance: Colourless
Melting Point: -60°
Boiling Point: 256°
MDL No.: MFCD00009459
Extraction of precious metals
Fórmula:
C₁₂H₂₆O₃ Ponto de ebulição: 256 °C Ponto de Fusão: –60 °C Densidade: 0,885 Ponto de Inflamação: 117 °C (243 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009459 Número CAS: 112-73-2 EINECS: 204-001-9 |