Print…
Formaldehyde diethyl acetal estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Ethylal, Diethoxymethane
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14549.0250 8.14549.1000
8.14549.0250EA 32.9 EUR
8.14549.0250 8.14549.1000
Formaldehyde diethyl acetal estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Formaldehyde diethyl acetal
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Peso Molecular: 104.15 g/mol
Ponto de ebulição: 88
Ponto de Fusão: –66 °C
Densidade: 0.8319 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009246
Número CAS: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
UN: 2373
ADR: 3 II
Encomendar
Solubility 91 g/l (18 °C)
Melting Point -66 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 70 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 174 °C