Print…
1,2-Dimetoxietano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Etilenoglicoldimetiléter
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00856.1000 8.00856.2500 8.00856.6010
8.00856.1000EA 61.8 EUR
8.00856.1000 8.00856.2500 8.00856.6010
1,2-Dimetoxietano para síntese, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimetoxietano
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Peso Molecular: 90.12 g/mol
Ponto de ebulição: 85
Ponto de Fusão: –69 °C
Densidade: 1.113 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008502
Número CAS: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03251
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -69 °C
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 84 - 86 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 67 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Explosion Limit 1.6 - 10.4 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 200 °C
Viscosity kinematic 0.455 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid