1,2-Dimetoxietano ≥99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Etilenoglicoldimetiléter
Estabilização:
Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
A12986.AE
A12986.0F
A12986.AP
A12986.AEEA
29
EUR
A12986.AE
A12986.0F
A12986.AP
1,2-Dimetoxietano ≥99% estabilizada
1,2-Dimetoxietano
Stabilized with BHT
Purity: 99+%
CAS No.: 110-71-4
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.3800
Odour: Ether-like
Melting Point: -69°
Boiling Point: 84-86°
Beilstein Reference: 1209237
Merck Reference: 14,3224
UN No.: 2252
MDL No.: MFCD00008502
Fórmula:
C₄H₁₀O₂ Peso Molecular: 90.12 g/mol Ponto de ebulição: 84…86 °C Ponto de Fusão: –69 °C Densidade: 0.867 Ponto de Inflamação: –6 °C (21 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008502 Número CAS: 110-71-4 EINECS: 203-794-9 UN: 2252 ADR: 3 II Merck Index: 14,3224 |