Print…
1,2-Dimetoxietano 99+% estabilizada, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Etilenoglicoldimetiléter
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
118450010 118450025 118455000 118450250
ACRO118450010EA 113 EUR
ACRO118450010 ACRO118450025 ACRO118455000 ACRO118450250
1,2-Dimetoxietano 99+% estabilizada, extra puro
1,2-Dimetoxietano
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Peso Molecular: 90.12 g/mol
Ponto de ebulição: 84…86 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –69 °C
Densidade: 0.867 g/cm³
Ponto de Inflamação: –6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008502
Número CAS: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03251
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3785 to 1.3815 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 40 to 100 ppm BHT
Peroxide value ≤15 ppm