Print…
VWR® Basic, Fatos-macaco, com capuz
Fornecedor: VWR Collection
113-9014EA 284 EUR
113-9014 113-9015 113-9016 113-9017 113-9018 113-9019 113-9020 113-9021 113-9022 113-9023 113-9024 113-9025
VWR® Basic, Fatos-macaco, com capuz
Roupas Descartáveis
O fato-macaco descartável, com capuz, é feito de polipropileno não tecido (SPP), um tecido leve que oferece proteção em ambientes de trabalho sujos e não perigosos.
  • Capuz
  • Fecho de correr (uma direção)
  • Punhos elásticos
  • Sem látex de borracha natural
Peso: 40 g/m²
Embalagem: 1 por saco, 50 sacos por caixa.