Print…
Dietilenglicol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2,2'-Oxidietanol
93171-100ML-F 93171-500ML-F
SIAL93171-100ML-FEA 75.1 EUR
SIAL93171-100ML-F SIAL93171-500ML-F
Dietilenglicol, Sigma-Aldrich®
Dietilenglicol
Fórmula: C₄H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 123 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002882
Número CAS: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM