Dietilenglicol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,2'-Oxidietanol
A14728.0C
A14728.0E
A14728.30
A14728.36
A14728.0CEA
241
EUR
A14728.0C
A14728.0E
A14728.30
A14728.36
Dietilenglicol ≥99%
Dietilenglicol
Purity: 99%
CAS No.: 111-46-6
Molecular Formula: C4H10O3
Formula Weight: 106.12
Flash Point: 143°(289°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.118
Refractive Index: 1.4470
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -10°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 969209
Merck Reference: 14,3119
MDL No.: MFCD00002882
Fórmula:
C₄H₁₀O₃ Peso Molecular: 106.12 g/mol Ponto de ebulição: 245…246 °C Ponto de Fusão: –10 °C Densidade: 1.118 Ponto de Inflamação: 143 °C (289 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002882 Número CAS: 111-46-6 EINECS: 203-872-2 Merck Index: 13,03146 |