Print…
3-Methoxy-1-butanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
125790010 125791000
ACRO125790010EA 65.1 EUR
ACRO125790010 ACRO125791000
3-Methoxy-1-butanol 99%
3-Methoxy-1-butanol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 161 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 0,92 g/cm³
Ponto de Inflamação: 46 °C
Número MDL : MFCD00002931
Número CAS: 2517-43-3
EINECS: 219-741-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4165 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %