Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol) ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Metilglicol, Eter monometílico do etilenoglicol
A17459.0D
A17459.0F
A17459.AP
A17459.0DEA
341
EUR
A17459.0D
A17459.0F
A17459.AP
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol) ≥99%
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol)
Purity: 99%
CAS No.: 109-86-4
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.4025
Odour: Characteristic
pH: 4-7
Melting Point: -85°
Boiling Point: 124-125°
Beilstein Reference: 1731074
Merck Reference: 14,6038
UN No.: 1188
MDL No.: MFCD00002867
Fórmula:
C₃H₈O₂ Peso Molecular: 76.1 g/mol Ponto de ebulição: 124…125 °C Ponto de Fusão: –85 °C Densidade: 0.965 Ponto de Inflamação: 46 °C (115 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002867 Número CAS: 109-86-4 EINECS: 203-713-7 UN: 1188 ADR: 3 III Merck Index: 12,06118 |