Print…
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol) 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Metilglicol, Eter monometílico do etilenoglicol
180790010 180790025 180790250
ACRO180790010EA 68.2 EUR
ACRO180790010 ACRO180790025 ACRO180790250
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol) 99+%, extra puro
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol)
Fórmula: C₃H₈O₂
Peso Molecular: 76.1 g/mol
Ponto de ebulição: 124.6
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 0.96 g/cm³
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002867
Número CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %