Print…
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol) 99+% para espectroscopia
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Metilglicol, Eter monometílico do etilenoglicol
168580010 168580025
ACRO168580010EA 102 EUR
ACRO168580010 ACRO168580025
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol) 99+% para espectroscopia
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol)
Fórmula: C₃H₈O₂
Peso Molecular: 76.1 g/mol
Ponto de ebulição: 124.6
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 0.96 g/cm³
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002867
Número CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0008 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)