Print…
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol) 99.5+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Metilglicol, Eter monometílico do etilenoglicol
149360010 149360025
ACRO149360010EA 77.2 EUR
ACRO149360010 ACRO149360025
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol) 99.5+% para análise
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol)
Fórmula: C₃H₈O₂
Peso Molecular: 76.1 g/mol
Ponto de ebulição: 124 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 0.96 g/cm³
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002867
Número CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.002 %
Acidity ≤0.001 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g
Substance colored by H2SO4 Passes test
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Barium (Ba) ≤1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Aldehyde (C2H4O) ≤0.003 %
Peroxides ≤20 ppm