2-Etoxietanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Eter monoetílico do etilenoglicol, Etilglicol
A16100.0F
A16100.AP
A16100.0FEA
78.9
EUR
A16100.0F
A16100.AP
2-Etoxietanol ≥99%
2-Etoxietanol
Purity: 99%
CAS No.: 110-80-5
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4085
Odour: Ether-like
Melting Point: -90°
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 1098271
Merck Reference: 14,3750
UN No.: 1171
MDL No.: MFCD00002869
Fórmula:
C₂H₅OCH₂CH₂OH Peso Molecular: 90.12 g/mol Ponto de ebulição: 134…135 °C Ponto de Fusão: –90 °C Densidade: 0.931 Ponto de Inflamação: 44 °C (111 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002869 Número CAS: 110-80-5 EINECS: 203-804-1 UN: 1171 ADR: 3 III ALCANCE: 01-2119560582-38 Merck Index: 13,03786 |