Print…
2-Butoxietanol, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
53071-1ML-F 53071-5ML-F
53071-1ML-FEA 28.4 EUR
53071-1ML-F 53071-5ML-F
2-Butoxietanol, Supelco®
2-Butoxietanol
Fórmula: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 171 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002884
Número CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01558
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=095b8781d4338f6b2b1f2d089664d55b61399c3f&vid=ed7ba86c984b4f3f76cee5ecbbba5c7d1612cb43&prid=web&clid=SAPDAM