Print…
2-Butoxietanol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Eter monobutílico do etilenoglicol, Butilglicol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01554.1000 8.01554.2500 8.01554.6025
8.01554.1000EA 38.2 EUR
8.01554.1000 8.01554.2500 8.01554.6025
2-Butoxietanol para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Butoxietanol
Fórmula: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 118.18 g/mol
Ponto de ebulição: 171
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 50
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002884
Número CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01558
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba5a9d2c527d0c167d2248d1936e2d1bd4aeab7a&vid=75260b2608ddc5eb29642178ab193fbcaf54198d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 118.17 g/mol
Boiling Point 168 - 170 °C
Vapor Pressure 0.8 hPa (20 °C)
Flash Point 67 °C
Refractive Index 1.4193 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 10.6 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) (as aqueous solution)
Ignition Point 230 °C
Saturation concentration 5 g/m3 (20 °C) Air
Viscosity kinematic 3.642 mm2/s (20 °C)
Evaporation number 160