2-Butoxietanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Eter monobutílico do etilenoglicol, Butilglicol
A17976.0D
A17976.0F
A17976.AP
A17976.0DEA
225
EUR
A17976.0D
A17976.0F
A17976.AP
2-Butoxietanol ≥99%
2-Butoxietanol
Purity: 99%
CAS No.: 111-76-2
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 64°(147°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.902
Refractive Index: 1.4190
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: -79°
Boiling Point: 171-173°
Beilstein Reference: 1732511
Merck Reference: 14,1559
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00002884
Used in industry for degreasing and detergent applications.
Fórmula:
CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH Peso Molecular: 118.18 g/mol Ponto de ebulição: 171…173 °C Ponto de Fusão: –79 °C Densidade: 0.902 Ponto de Inflamação: 64 °C (147 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002884 Número CAS: 111-76-2 EINECS: 203-905-0 UN: 2810 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,01558 |