Print…
Dietiléter, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Eter etílico
MQ100
179272-1L 179272-2.5L
SIAL179272-1LEA 87.5 EUR
SIAL179272-1L SIAL179272-2.5L
Dietiléter, Sigma-Aldrich®
Dietiléter
Fórmula: (CH₃CH₂)₂O
Peso Molecular: 74.12 g/mol
Ponto de ebulição: 35
Ponto de Fusão: –123 °C
Densidade: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011646
Número CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3 I
ALCANCE: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM