Print…
Dibutiléter para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Eter butílico
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02892.2500 8.02892.9150
8.02892.2500EA 108 EUR
8.02892.2500 8.02892.9150
Dibutiléter para síntese, Sigma-Aldrich®
Dibutiléter
Fórmula: C₈H₁₈O
Peso Molecular: 130.23 g/mol
Ponto de ebulição: 141
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0.767 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 25
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009461
Número CAS: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN: 1149
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01568
Encomendar
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 130.23 g/mol
Boiling Point 140 - 143 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 6.4 hPa (20 °C)
Flash Point 37 - 38 °C
Refractive Index 1.3985
Explosion Limit 0.9 - 8.5 %(V)
Density 0.769 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 175 °C
Water absorption 300 mg/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid