Dibutiléter ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Eter butílico
A16305.0F
A16305.AP
A16305.0FEA
113
EUR
A16305.0F
A16305.AP
Dibutiléter ≥99%
Dibutiléter
Purity: 99%
CAS No.: 142-96-1
Molecular Formula: CH3(CH2)3O(CH2)3CH3
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3990
Melting Point: -95°
Boiling Point: 141-143°
Beilstein Reference: 1732752
Merck Reference: 14,1569
UN No.: 1149
MDL No.: MFCD00009461
Fórmula:
C₈H₁₈O Peso Molecular: 130.23 g/mol Ponto de ebulição: 141…143 °C Ponto de Fusão: –95 °C Densidade: 0.764 Ponto de Inflamação: 25 °C (77 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009461 Número CAS: 142-96-1 EINECS: 205-575-3 UN: 1149 ADR: 3 III Merck Index: 13,01568 |