Print…
Dibutiléter 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
149690010 149690025 149690250
ACRO149690010EA 81.4 EUR
ACRO149690010 ACRO149690025 ACRO149690250
Dibutiléter 99+%, extra puro
Dibutiléter
Fórmula: C₈H₁₈O
Ponto de ebulição: 141 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0,768 g/cm³
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009461
Número CAS: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN: 1149
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01568
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3980 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.01 % dibutylperoxide