Print…
Trimethyl orthopropionate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
384620250 384621000
ACRO384620250EA 47.9 EUR
ACRO384620250 ACRO384621000
Trimethyl orthopropionate 97%
Trimethyl orthopropionate
Fórmula: C₆H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 121…122 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,944 g/cm³
Ponto de Inflamação: 19 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043305
Número CAS: 24823-81-2
UN: 3271
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %