Triethyl orthopropionate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L08172.AE
L08172.AP
L08172.AEEA
46.6
EUR
L08172.AE
L08172.AP
Triethyl orthopropionate ≥97%
Triethyl orthopropionate
Purity: 98%
CAS No.: 115-80-0
Molecular Formula: C9H20O3
Formula Weight: 176.26
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4020
Odour: Slightly sweetish
Boiling Point: 158°
Beilstein Reference: 906798
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009226
Fórmula:
C₉H₂₀O₃ Ponto de ebulição: 158 °C Ponto de Fusão: < 0 °C Densidade: 0,880 Ponto de Inflamação: 45 °C (113 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009226 Número CAS: 115-80-0 EINECS: 204-108-0 UN: 3272 ADR: 3,III |