Print…
Triethyl orthopropionate 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
139671000 139675000 139670025
ACRO139671000EA 59.5 EUR
ACRO139671000 ACRO139675000 ACRO139670025
Triethyl orthopropionate 98+%
Triethyl orthopropionate
Fórmula: C₉H₂₀O₃
Ponto de ebulição: 155…160 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: < 0 °C
Densidade: 0,886 g/cm³
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009226
Número CAS: 115-80-0
EINECS: 204-108-0
UN: 3271
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +18° to +28° (20°C, 589 nm) (c=2,ethanol/0.5N HCl(4:1))