Print…
Dietanolamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2,2'-Iminodietanol
31590-250G 31590-1KG
SIAL31590-250GEA 42.9 EUR
SIAL31590-250G SIAL31590-1KG
Dietanolamina, Sigma-Aldrich®
Dietanolamina
Fórmula: C₄H₁₁NO₂
Peso Molecular: 105.14 g/mol
Ponto de ebulição: 268.8
Ponto de Fusão: 28
Densidade: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 176
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002843
Número CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
ALCANCE: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134