Print…
Dietanolamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2,2'-Iminodietanol
31589-100G 31589-500G
SIAL31589-100GEA 63.7 EUR
SIAL31589-100G SIAL31589-500G
Dietanolamina, Sigma-Aldrich®
Dietanolamina
Fórmula: C₄H₁₁NO₂
Peso Molecular: 105.14 g/mol
Ponto de ebulição: 268.8
Ponto de Fusão: 28
Densidade: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 176
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002843
Número CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
ALCANCE: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134