Print…
Dietanolamina, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: 2,2'-Iminodietanol
7026-00EA 0 EUR
7026-00 7026.2500 7026-01RM
Dietanolamina, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Dietanolamina
Fórmula: C₄H₁₁NO₂
Peso Molecular: 105.14 g/mol
Ponto de ebulição: 268.8
Ponto de Fusão: 28
Densidade: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 176
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002843
Número CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
ALCANCE: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Encomendar
Assay min. 98.5 %
Density (g/ml) at 30°C 1.088 - 1.093
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Residue after Ignition max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm) Chloride (Cl) max. 5