Dietanolamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,2'-Iminodietanol
A13389.0E
A13389.30
A13389.36
A13389.0EEA
95.5
EUR
A13389.0E
A13389.30
A13389.36
Dietanolamina 99%
Dietanolamina
Purity: 99%
CAS No.: 111-42-2
Molecular Formula: C4H11NO2
Formula Weight: 105.14
Flash Point: 176°(349°F)
Physical Form: Low-melting solid
Density: 1.097
Refractive Index: 1.4770
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
pH: 11
Melting Point: 27-30°
Boiling Point: 268-270°
Beilstein Reference: 605315
Merck Reference: 14,3107
MDL No.: MFCD00002843
Fórmula:
C₄H₁₁NO₂ Peso Molecular: 105.14 g/mol Ponto de ebulição: 268…270 °C Ponto de Fusão: 27…30 °C Densidade: 1.097 Ponto de Inflamação: 176 °C (349 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002843 Número CAS: 111-42-2 EINECS: 203-868-0 ALCANCE: 01-2119488930-28 Merck Index: 13,03134 |