Print…

2-Metilaminoetanol, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Perigo


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

471445-25ML 471445-250ML 471445-2L
SIAL471445-25MLEA 29.3 EUR
SIAL471445-25ML SIAL471445-250ML SIAL471445-2L
2-Metilaminoetanol, Sigma-Aldrich®
2-Metilaminoetanol
Fórmula: C₃H₉NO
Ponto de ebulição: 158 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002839
Número CAS: 109-83-1
EINECS: 203-710-0
Merck Index: 12,06096

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR