Print…
VWR® Basic, Cobre-sapatos, antiderrapante
Fornecedor: VWR Collection
113-8285EA 194 EUR
113-8285 113-8287
VWR® Basic, Cobre-sapatos, antiderrapante
Roupas Descartáveis
Estes cobre- sapatos, descartáveis são feitos de tecido não tecido, laminado, PP.
  • Sola anti-derrapante
  • Sem látex de borracha natural
  • Disponível em branco e azul
L×H: 410×170 mm
Peso: 60 g/m²
* Tamanho único
Embalagem: 10 unidades por pacote, 10 pacotes por saco, 3 sacos por caixa.