N-Ethylethylenediamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B23577.06
B23577.14
B23577.06EA
30.3
EUR
B23577.06
B23577.14
N-Ethylethylenediamine 98%
N-Ethylethylenediamine
Purity: 98%
CAS No.: 110-72-5
Molecular Formula: CH3CH2NHCH2CH2NH2
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 128-130°
Beilstein Reference: 1098272
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008166
Fórmula:
C₄H₁₂N₂ Ponto de ebulição: 128…130 °C Densidade: 0,837 Ponto de Inflamação: 34 °C (93 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008166 Número CAS: 110-72-5 EINECS: 203-795-4 UN: 2733 ADR: 3,III |