Print…
N-Etildiisopropilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA
MQ200
03440-1L 03440-250ML 03440-50ML 03440-4X25ML
SIAL03440-1LEA 312 EUR
SIAL03440-1L SIAL03440-250ML SIAL03440-50ML SIAL03440-4X25ML
N-Etildiisopropilamina, Sigma-Aldrich®
N-Ethyldiisopropylamine
Fórmula: C₈H₁₉N
Peso Molecular: 129.25 g/mol
Ponto de ebulição: 127
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 0.76 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 6
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008868
Número CAS: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 2733
ADR: 3 II