N-Etildiisopropilamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 7087-68-5
Molecular Formula: C8H19N
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 8°(46°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.747
Refractive Index: 1.4135
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -46°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 605301
UN No.: 3488
MDL No.: MFCD00008868
Fórmula:
C₈H₁₉N Ponto de ebulição: 126…127 °C Ponto de Fusão: –46 °C Densidade: 0,747 Ponto de Inflamação: 8 °C (46 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008868 Número CAS: 7087-68-5 EINECS: 230-392-0 UN: 3384 ADR: 6.1,I |