N-Etildiisopropilamina 99.5+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA
367840250
367840500
367841000
367840010
367840025
ACRO367840250EA
69.6
EUR
ACRO367840250
ACRO367840500
ACRO367841000
ACRO367840010
ACRO367840025
N-Etildiisopropilamina 99.5+%
N-Ethyldiisopropylamine
Fórmula:
C₈H₁₉N Peso Molecular: 129.25 g/mol Ponto de ebulição: 127 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: –46 °C Densidade: 0.756 g/cm³ Ponto de Inflamação: 6 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008868 Número CAS: 7087-68-5 EINECS: 230-392-0 UN: 3384 ADR: 6.1 II |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≥99.50 % |
Color scale | ≤50 APHA |