Print…
N-Etildiisopropilamina 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
115220250 115221000 115225000 115220026 115220101
115220250.EA 21.7 EUR
115220250. 115221000. 115225000. 115220026. 115220101.
N-Etildiisopropilamina 99+%
N-Ethyldiisopropylamine
Fórmula: C₈H₁₉N
Ponto de ebulição: 127 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,756 g/cm³
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008868
Número CAS: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 3384
ADR: 6.1,
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.30 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Diisopropylamine ≤0.30 %