Print…
Diisopropilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: N-Isopropyl-2-propanamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
38290-1L-F 38290-250ML-F
SIAL38290-1L-FEA 171 EUR
SIAL38290-1L-F SIAL38290-250ML-F
Diisopropilamina, Sigma-Aldrich®
Diisopropilamina
Fórmula: C₆H₁₅N
Peso Molecular: 101.19 g/mol
Ponto de ebulição: 84
Ponto de Fusão: –61 °C
Densidade: 0.717 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008862
Número CAS: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03219