Print…
Diisopropilamina ≥99.0% para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: N-Isopropyl-2-propanamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03646.0100 8.03646.1000 8.03646.2500 8.03646.9020 8.03646.0010
8.03646.0100EA 45 EUR
8.03646.0100 8.03646.1000 8.03646.2500 8.03646.9020 8.03646.0010
Diisopropilamina ≥99.0% para síntese, Sigma-Aldrich®
Diisopropilamina
Fórmula: C₆H₁₅N
Peso Molecular: 101.19 g/mol
Ponto de ebulição: 83…84 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 70 °C
Densidade: 0.72 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –13.45 °C (DIN 51755 Part 1)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008862
Número CAS: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 13,03219
Encomendar
Assay (GC area %) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.715 - 0.716
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test