Diisopropilamina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N-Isopropyl-2-propanamine
A10280.0F
A10280.AE
A10280.AP
A10280.0FEA
141
EUR
A10280.0F
A10280.AE
A10280.AP
Diisopropilamina ≥99%
Diisopropilamina
Purity: 99+%
CAS No.: 108-18-9
Molecular Formula: [(CH3)2CH]2NH
Formula Weight: 101.19
Flash Point: -7°(19°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.718
Refractive Index: 1.3920
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -61°
Boiling Point: 83-84°
Beilstein Reference: 605284
Merck Reference: 14,3196
UN No.: 1158
MDL No.: MFCD00008862
Fórmula:
C₆H₁₅N Peso Molecular: 101.19 g/mol Ponto de ebulição: 83…84 °C Ponto de Fusão: –61 °C Densidade: 0.718 Ponto de Inflamação: –7 °C (19 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008862 Número CAS: 108-18-9 EINECS: 203-558-5 UN: 1158 ADR: 3 II Merck Index: 13,03219 |